1-Metilindolina-2,3-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Metil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, N-Metil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, 1-Metil-1H-indol-2,3-diona, N-Metilindolina-2,3-diona, N-Metil-1H-indol-2,3-diona
179350010 179350100
ACRO179350010EA 33.7 EUR
ACRO179350010 ACRO179350100
1-Metilindolina-2,3-diona 98%
1-Metilindolina-2,3-diona
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 129…133 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005812
Núm. CAS: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥97.5 %