1-Metilindolina-2,3-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Metil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, N-Metil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, 1-Metil-1H-indol-2,3-diona, N-Metilindolina-2,3-diona, N-Metil-1H-indol-2,3-diona
A12942.03 A12942.06 A12942.14
A12942.03EA 27.4 EUR
A12942.03 A12942.06 A12942.14
1-Metilindolina-2,3-diona ≥97%
1-Metilindolina-2,3-diona
Purity: 97% CAS No.: 2058-74-4 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 128280
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 129…133 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005812
Núm. CAS: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III