5-Metilindolina-2,3-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08009.03
L08009.06
L08009.14
L08009.03EA
38.9
EUR
L08009.03
L08009.06
L08009.14
5-Metilindolina-2,3-diona ≥97%
5-Metilindolina-2,3-diona
Purity: 97%
CAS No.: 608-05-9
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 123738
Formula:
C₉H₇NO₂ Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005721 Núm. CAS: 608-05-9 EINECS: 210-152-1 |