2-Metilindolina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
275880050 275881000
ACRO275880050EA 30.9 EUR
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Metilindolina 99+%
2-Metilindolina
Formula: C₉H₁₁N
Pto. Ebullición: 227 °C (1013mbar)
Pto. de fusión: –51 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 103 °C
Número MDL: MFCD00005706
Núm. CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %