5,7-Dimetilindolina-2,3-diona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5,7-Dimetil-1H-indol-2,3-diona
L11332.06
L11332.14
L11332.06EA
143
EUR
L11332.06
L11332.14
5,7-Dimetilindolina-2,3-diona 96%
5,7-Dimetilindolina-2,3-diona
Purity: 96%
CAS No.: 39603-24-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 244-248°
Beilstein Reference: 143679
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Pto. de fusión: 244…248 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047219 Núm. CAS: 39603-24-2 |