1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A16741.18
A16741.30
A16741.18EA
55.1
EUR
A16741.18
A16741.30
1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina 95%
1,3,3-Trimetil-2-metilenindolina
Purity: 95%
CAS No.: 118-12-7
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5780
Melting Point: -10°
Boiling Point: 247-248°
Beilstein Reference: 131162
MDL No.: MFCD00005813
Formula:
C₁₂H₁₅N MW: 173,26 g/mol Pto. Ebullición: 247…248 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,979 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005813 Núm. CAS: 118-12-7 EINECS: 204-235-1 UN: 3082 ADR: 9,III |