1-Fenilindolina-2,3-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fenil-1H-indol-2,3-diona, N-Fenil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, N-Fenil-1H-indol-2,3-diona, 1-Fenil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, N-Fenilindolina-2,3-diona
L11388.03
L11388.06
L11388.03EA
55.3
EUR
L11388.03
L11388.06
1-Fenilindolina-2,3-diona ≥98%
1-Fenilindolina-2,3-diona
Purity: 98%
CAS No.: 723-89-7
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 164531
Formula:
C₁₄H₉NO₂ MW: 223.23 g/mol Pto. Ebullición: 404 Pto. de fusión: 139…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082681 Núm. CAS: 723-89-7 |