1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14962.0B
A14962.0I
A14962.30
A14962.0BEA
63.6
EUR
A14962.0B
A14962.0I
A14962.30
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno ≥97%
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno
Purity: 97%
CAS No.: 119-64-2
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.5400
Melting Point: -36°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1446407
Merck Reference: 14,9221
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001733
Formula:
C₁₀H₁₂ MW: 132,21 g/mol Pto. Ebullición: 206…207 °C Pto. de fusión: –36 °C Densidad: 0,966 Pto. de inflamación: 77 °C (171 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001733 Núm. CAS: 119-64-2 EINECS: 204-340-2 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,9221 |