Diclona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113480250 113481000 113482500
ACRO113480250EA 26.7 EUR
ACRO113480250 ACRO113481000 ACRO113482500
Diclona 98%
Diclona
Formula: C₁₀H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 275 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 194…197 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Número MDL: MFCD00001677
Núm. CAS: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03071
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 197 °C
GC ≥97.5 %