1,4-Naftoquinona, (max. 6% H₂O) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 34.8 EUR
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Naftoquinona, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₂
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128,5 °C
Densidad: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001676
Núm. CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2928
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,06482
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %