1,2-Naftoquinona 95% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 699 EUR
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naftoquinona 95% tech.
1,2-Naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₂
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 136…141 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001698
Núm. CAS: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06481
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %