4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24389.03
B24389.06
B24389.03EA
62
EUR
B24389.03
B24389.06
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Purity: 97%
CAS No.: 144584-66-7
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4968
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631385 Núm. CAS: 144584-66-7 |