5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23661.06
B23661.14
B23661.06EA
95
EUR
B23661.06
B23661.14
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Purity: 97%
CAS No.: 33070-32-5
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4967
Boiling Point: 78-79°/20mm
MDL No.: MFCD00236212
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ Pto. Ebullición: 78…79 °C (20 mmHg) Densidad: 1,740 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236212 Núm. CAS: 33070-32-5 |