Ácido piperonílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131370250 131371000 131370050
ACRO131370250EA 79.6 EUR
ACRO131370250 ACRO131371000 ACRO131370050
Ácido piperonílico 99%
Ácido piperonílico
Formula: C₈H₆O₄
Pto. Ebullición: 180 °C (1 -rr)
Pto. de fusión: 229…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005830
Núm. CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Índice Merck: 12,07630
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %