Ácido piperonílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
A14105.14
A14105.22
A14105.36
A14105.14EA
76.2
EUR
A14105.14
A14105.22
A14105.36
Ácido piperonílico ≥98%
Ácido piperonílico
Purity: 98+%
CAS No.: 94-53-1
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 230-235°
Beilstein Reference: 150206
Merck Reference: 14,7477
MDL No.: MFCD00005830
Formula:
C₈H₆O₄ MW: 166,13 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 230…235 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005830 Núm. CAS: 94-53-1 EINECS: 202-342-8 Índice Merck: 14,7477 |