2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20540.06
B20540.14
B20540.06EA
64.1
EUR
B20540.06
B20540.14
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol
Purity: 97%
CAS No.: 1583-59-1
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1307648
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00236217
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. Ebullición: 129…130 °C Densidad: 1,308 Pto. de inflamación: 32 °C (90 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236217 Núm. CAS: 1583-59-1 EINECS: 216-431-4 UN: 1993 ADR: 3,III |