4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22797.03
B22797.06
B22797.03EA
161
EUR
B22797.03
B22797.06
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
Purity: 97+%
CAS No.: 106876-54-4
Molecular Formula: C7H5F2NO2
Formula Weight: 173.12
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00792416
Formula:
C₇H₅F₂NO₂ |
Número MDL:
MFCD00792416 Núm. CAS: 106876-54-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |