5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
B24336.03
B24336.06
B24336.03EA
46
EUR
B24336.03
B24336.06
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol ≥97%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97+%
CAS No.: 1544-85-0
Molecular Formula: C7H5F2NO2
Formula Weight: 173.12
Refractive Index: 1.4990
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-97°/12mm
Beilstein Reference: 1343593
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00190144
Formula:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173,12 g/mol Pto. Ebullición: 95…97 °C (12 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190144 Núm. CAS: 1544-85-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |