1,4-Benzodioxano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin, Benzo-1,4-dioxane, 1,4-Benzodioxan
A17558.09
A17558.18
A17558.30
A17558.09EA
30
EUR
A17558.09
A17558.18
A17558.30
1,4-Benzodioxano ≥98%
1,4-Benzodioxano
Purity: 98%
CAS No.: 493-09-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 120846
MDL No.: MFCD00006821
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Pto. Ebullición: 216 °C Densidad: 1,170 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006821 Núm. CAS: 493-09-4 EINECS: 207-775-6 |