1,3-Benzodioxol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
A14192.0BEA
650
EUR
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
1,3-Benzodioxol ≥99%
1,3-Benzodioxol
Purity: 99%
CAS No.: 274-09-9
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Aromatic
Melting Point: -18°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 115506
MDL No.: MFCD00005818
Formula:
C₇H₆O₂ Pto. Ebullición: 172…173 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,185 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005818 Núm. CAS: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 |