Alcohol piperonilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
131351000 131350250
ACRO131351000EA 133 EUR
ACRO131351000 ACRO131350250
Alcohol piperonilico 98%
Alcohol piperonilico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 156…158 °C (66 mmHg)
Pto. de fusión: 51…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005836
Núm. CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥97.5 %