Ácido fenilmetabórico 98+% may contain varying amounts of anhydride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fenildihidroxiborano
130360100 130360500 130362500
130360100.EA 65.7 EUR
130360100. 130360500. 130362500.
Ácido fenilmetabórico 98+% may contain varying amounts of anhydride
Ácido fenilmetabórico
Formula: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Pto. de fusión: 217…222 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002103
Núm. CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Índice Merck: 13,01068
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.0 %