Ácido fenilmetabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fenildihidroxiborano
A14257.30 A14257.09 A14257.18
A14257.30EA 747 EUR
A14257.30 A14257.09 A14257.18
Ácido fenilmetabórico ≥98%
Ácido fenilmetabórico
Purity: 98+% CAS No.: 98-80-6 Molecular Formula: C6H7BO2 Formula Weight: 121.93 Melting Point: 214-219° Beilstein Reference: 970972 Merck Reference: 14,1068 MDL No.: MFCD00002103
Formula: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Pto. de fusión: 214…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002103
Núm. CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Índice Merck: 13,01068