Ácido 2-Cianofenilborónico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
365960010 365960050
ACRO365960010EA 71.2 EUR
ACRO365960010 ACRO365960050
Ácido 2-Cianofenilborónico 98%
Ácido 2-Cianofenilborónico
Formula: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632208
Núm. CAS: 138642-62-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %