Ácido 3-Cianofenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19635.03
L19635.06
L19635.03EA
58
EUR
L19635.03
L19635.06
Ácido 3-Cianofenilborónico ≥98%
Ácido 3-Cianofenilborónico
Purity: 98+%
CAS No.: 150255-96-2
Molecular Formula: C7H6BNO2
Formula Weight: 146.94
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 6136720
Formula:
C₇H₆BNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318967 Núm. CAS: 150255-96-2 |