Ácido 4-Cianofenilborónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359040010 359040100
ACRO359040010EA 90.1 EUR
ACRO359040010 ACRO359040100
Ácido 4-Cianofenilborónico 97%
Ácido 4-Cianofenilborónico
Formula: C₇H₆BNO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318968
Núm. CAS: 126747-14-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %