Ácido 4-Cianofenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
L18007.03 L18007.06
L18007.03EA 118 EUR
L18007.03 L18007.06
Ácido 4-Cianofenilborónico ≥98%
Ácido 4-Cianofenilborónico
Purity: 98% CAS No.: 126747-14-6 Molecular Formula: C7H6BNO2 Formula Weight: 146.94 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6593772
Formula: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318968
Núm. CAS: 126747-14-6