Ácido (2-nitrofenil)metabórico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-nitrofenilborano
L17988.06
L17988.03
L17988.06EA
372
EUR
L17988.06
L17988.03
Ácido (2-nitrofenil)metabórico 96%
Ácido (2-nitrofenil)metabórico
Purity: 96%
CAS No.: 5570-19-4
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3032097
Formula:
C₆H₆BNO₄ MW: 166.93 g/mol Pto. de fusión: 149…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00161358 Núm. CAS: 5570-19-4 |