Ácido (3-nitrofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-nitrofenilborano
344700010 344700050
ACRO344700010EA 34.5 EUR
ACRO344700010 ACRO344700050
Ácido (3-nitrofenil)metabórico 97%
Ácido (3-nitrofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Pto. de fusión: 289…291 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007193
Núm. CAS: 13331-27-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %