Ácido (3-nitrofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-nitrofenilborano
A13336.03
A13336.06
A13336.14
A13336.03EA
34.7
EUR
A13336.03
A13336.06
A13336.14
Ácido (3-nitrofenil)metabórico ≥98%
Ácido (3-nitrofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 13331-27-6
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 2938638
Formula:
C₆H₆BNO₄ MW: 166.93 g/mol Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007193 Núm. CAS: 13331-27-6 |