Ácido (4-nitrofenil)metabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-4-nitrofenilborano
H27767.06
H27767.03
H27767.06EA
228
EUR
H27767.06
H27767.03
Ácido (4-nitrofenil)metabórico 95%
Ácido (4-nitrofenil)metabórico
Purity: 95%
CAS No.: 24067-17-2
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00161360
Formula:
C₆H₆BNO₄ MW: 166.93 g/mol Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00161360 Núm. CAS: 24067-17-2 |