Ácido (2-metoxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-metoxifenilborano
344660010 344660050
ACRO344660010EA 53.3 EUR
ACRO344660010 ACRO344660050
Ácido (2-metoxifenil)metabórico 97%
Ácido (2-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Pto. de fusión: 106…111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236047
Núm. CAS: 5720-06-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %