Ácido (2-metoxifenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-metoxifenilborano
B21071.03 B21071.06 B21071.14
B21071.03EA 28.4 EUR
B21071.03 B21071.06 B21071.14
Ácido (2-metoxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (2-metoxifenil)metabórico
Purity: 97% CAS No.: 5720-06-9 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 3030981
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Pto. de fusión: 102…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236047
Núm. CAS: 5720-06-9