Ácido (3-metoxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359570050 359570010 359570100
ACRO359570050EA 163 EUR
ACRO359570050 ACRO359570010 ACRO359570100
Ácido (3-metoxifenil)metabórico 97%
Ácido (3-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
Pto. de fusión: 149…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161359
Núm. CAS: 10365-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %