Ácido (3-metoxifenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24412.03
B24412.06
B24412.14
B24412.03EA
50.3
EUR
B24412.03
B24412.06
B24412.14
Ácido (3-metoxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (3-metoxifenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 10365-98-7
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 2831223
Formula:
C₇H₉BO₃ Pto. de fusión: 158…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00161359 Núm. CAS: 10365-98-7 |