Ácido (4-etoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
B23683.03
B23683.06
B23683.14
B23683.03EA
47.8
EUR
B23683.03
B23683.06
B23683.14
Ácido (4-etoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (4-etoxifenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 22237-13-4
Molecular Formula: C8H11BO3
Formula Weight: 165.99
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 3530408
Formula:
C₈H₁₁BO₃ MW: 165,98 g/mol Pto. de fusión: 165…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674028 Núm. CAS: 22237-13-4 |