Ácido (4-metoxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-metoxifenilborano
309480010 309480050 309480250
ACRO309480010EA 53.7 EUR
ACRO309480010 ACRO309480050 ACRO309480250
Ácido (4-metoxifenil)metabórico 97%
Ácido (4-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039139
Núm. CAS: 5720-07-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %