Ácido (4-metoxifenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-metoxifenilborano
A14462.06 A14462.03 A14462.14
A14462.06EA 190 EUR
A14462.06 A14462.03 A14462.14
Ácido (4-metoxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-metoxifenil)metabórico
Purity: 97+% CAS No.: 5720-07-0 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 202-208° Beilstein Reference: 2936912
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Pto. de fusión: 202…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039139
Núm. CAS: 5720-07-0