Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi(2,3-dimetoxifenil)borano
B24125.06
B24125.14
B24125.06EA
101
EUR
B24125.06
B24125.14
Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 40972-86-9
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 3051295
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.98 g/mol Pto. de fusión: 67…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683112 Núm. CAS: 40972-86-9 |