Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24374.03
B24374.06
B24374.14
B24374.03EA
52.4
EUR
B24374.03
B24374.06
B24374.14
Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,4-dimetoxifenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 133730-34-4
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 4744213
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.98 g/mol Pto. de fusión: 115…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074590 Núm. CAS: 133730-34-4 |