Ácido (2,5-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi(2,5-dimetoxifenil)borano
B24571.03
B24571.06
B24571.14
B24571.03EA
14.5
EUR
B24571.03
B24571.06
B24571.14
Ácido (2,5-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,5-dimetoxifenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 107099-99-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2969872
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol Pto. de fusión: 92…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318181 Núm. CAS: 107099-99-0 |