Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24305.06
B24305.14
B24305.06EA
56.1
EUR
B24305.06
B24305.14
Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico
Purity: 97+%
CAS No.: 23112-96-1
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 3032352
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.98 g/mol Pto. de fusión: 106…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318987 Núm. CAS: 23112-96-1 |