Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 33.5 EUR
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico 97%
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Pto. de fusión: 238…240 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074574
Núm. CAS: 122775-35-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %