Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24240.03
B24240.06
B24240.14
B24240.03EA
54.4
EUR
B24240.03
B24240.06
B24240.14
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (3,4-dimetoxifenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 122775-35-3
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: ca 240°
Beilstein Reference: 5334877
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074574 Núm. CAS: 122775-35-3 |