Ácido (2,3,4-trimetoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19838.03
L19838.06
L19838.03EA
37
EUR
L19838.03
L19838.06
Ácido (2,3,4-trimetoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,3,4-trimetoxifenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 118062-05-8
Molecular Formula: C9H13BO5
Formula Weight: 212.01
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 74-79°
Beilstein Reference: 4185924
MDL No.: MFCD01318183
Formula:
C₉H₁₃BO₅ Pto. de fusión: 74…79 °C |
Número MDL:
MFCD01318183 Núm. CAS: 118062-05-8 |