Ácido (2,4,6-trimetoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethoxyphenyl)borane
L19837.03 L19837.06
L19837.03EA 92.3 EUR
L19837.03 L19837.06
Ácido (2,4,6-trimetoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,4,6-trimetoxifenil)metabórico
Purity: 98% CAS No.: 135159-25-0 Molecular Formula: C9H13BO5 Formula Weight: 212.01 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 4315581 MDL No.: MFCD01114642
Formula: C₉H₁₃BO₅
MW: 212.01 g/mol
Pto. de fusión: 96…100 °C
Número MDL: MFCD01114642
Núm. CAS: 135159-25-0