Ácido (2-hidroxifenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
L19400.03
L19400.06
L19400.03EA
42.8
EUR
L19400.03
L19400.06
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (2-hidroxifenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 89466-08-0
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 185°
Beilstein Reference: 2962938
Formula:
C₆H₇BO₃ Pto. de fusión: ∼185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074581 Núm. CAS: 89466-08-0 |