Ácido (3-hidroxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-hidroxifenilborano
359412500 359410010 359410100
ACRO359412500EA 24.8 EUR
ACRO359412500 ACRO359410010 ACRO359410100
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico 97%
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Pto. de fusión: 212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074603
Núm. CAS: 87199-18-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %