Ácido (3-hidroxifenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19061.03
L19061.06
L19061.03EA
60.7
EUR
L19061.03
L19061.06
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (3-hidroxifenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 87199-18-6
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 3240771
Formula:
C₆H₇BO₃ Pto. de fusión: 208…210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074603 Núm. CAS: 87199-18-6 |