Ácido (4-hidroxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
369420050 369420010
ACRO369420050EA 225 EUR
ACRO369420050 ACRO369420010
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico 97%
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074628
Núm. CAS: 71597-85-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %